Learn More
Ester pinacol de l’acide 3-(cyanométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’ester pinacolique de l’acide 3-(cyanométhyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
L’ester pinacolique de l’acide 3-(cyanométhyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 44°C to 48°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 243.11 |
Pourcentage de pureté | 96% |