Learn More
Isocyanate de 3-cyanophényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10073590
Marque: Thermo Scientific Acros 314180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16413-26-6
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00013856
Clé InChI NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
CID PubChem 2733315
Nom IUPAC 3-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanophenyl isocyanate
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49°C to 54°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CNC6H4NCO
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide