Learn More
Scientific Industries Accessoire d’agitateur orbital 3-D.
L’accessoire d’agitateur orbital 3-D pour Roto-Shake Genie ou Enviro-Genie permet un mélange doux et complet des boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts.
325.00€
Spécification
Capacité de charge (métrique) 1 kg
Angle d’inclinaison
Rotation 360°
Capacité Boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
Type de produit Fixation pour agitateur orbital 3-D
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10073682
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries
SI-1150
Roto-Shake Genie
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10093752
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries
SI-1250
Enviro-Genie
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • L’accessoire d’agitateur orbital 3-D permet un mélange doux et complet des boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
  • Se déplace à un angle de 5° via une rotation de 360°, ce qui offre une combinaison de mouvements verticaux et horizontaux
  • Idéal pour les applications telles que la coloration / blocage de gel et de transfert, le lavage des échantillons, la préparation de résine polymère, etc.
  • Pour une utilisation avec Roto-Shake Genie ou Enviro-Genie
Spécification
Spécification
1 kg
360°
Fixation pour agitateur orbital 3-D
1,4 kg
Coloration / blocage de gel et de transfert, lavage d’échantillons, préparation de résine polymère, et plus encore
1 de chaque
Boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
3 lb
Noir
Fixation orbitale 3-D, tapis antidérapant