Learn More
Alfa Aesar™ 3-Diéthylamino-1,2-propanediol, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L07943.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 621-56-7 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 100g
Code produit. 11392107
  • 56.26€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
621-56-7
147.218
LTACQVCHVAUOKN-UHFFFAOYSA-N
79074
CCN(CC)CC(CO)O
C7H17NO2
MFCD00004716
3-diethylamino-1,2-propanediol, 3-diethylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propan-1,2-diol, ksc496i7r, ltacqvchvauokn-uhfffaoysa, n,n-diethyl-3-amino-1,2-propanediol
3-(diéthylamino) propane-1,2-diol
Spécification
3-Diethylamino-1,2-propanediol
107°C (224°F)
233°C to 235°C
621-56-7
MFCD00004716
1737402
LTACQVCHVAUOKN-UHFFFAOYSA-N
3-(diéthylamino) propane-1,2-diol
79074
97%
0.97
1.4602
100g
C7H17NO2
UN2735
3-diethylamino-1,2-propanediol, 3-diethylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propan-1,2-diol, ksc496i7r, ltacqvchvauokn-uhfffaoysa, n,n-diethyl-3-amino-1,2-propanediol
CCN(CC)CC(CO)O
147.218
147.22
Vidéos
FDS Documents