Learn More
Acide 3-diméthylaminobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-diméthylaminobenzoïque est utilisé comme dérivé de l’acide benzoïque.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide 3-diméthylaminobenzoïque est utilisé comme dérivé de l’acide benzoïque.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Dimethylaminobenzoic acid |
Point de fusion | 148°C to 153°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2208586 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water. |
Poids de la formule | 165.19 |
Pourcentage de pureté | 98% |