missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(diphénylphosphino)propylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7040797
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16605-03-1
C15H18NP
243.29
MFCD00233832
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
280677
3-diphénylphosphanylpropan-1-amine
NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16605-03-1
C15H18NP
243.29
MFCD00233832
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
280677
3-diphénylphosphanylpropan-1-amine
NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

3-(Diphenylphosphino)propylamine is used as a paharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 3-(diphénylphosphino)propylamine est utilisée comme produit pharmaceutique.

Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.

Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Formule linéaire (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Beilstein 2730850
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 243.28
Pourcentage de pureté ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'