missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Éthoxy-2,6-difluoroaniline, 97 %

Catalog Number p-7031601
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
651734-64-4
C8H9F2NO
173.163
MFCD11519309
GHEWYZSXEPQBOO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-phenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoroaniline, jrd, benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-9ci
18444712
3-éthoxy-2,6-difluoroaniline
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)N)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
651734-64-4
C8H9F2NO
173.163
MFCD11519309
GHEWYZSXEPQBOO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-phenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoroaniline, jrd, benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-9ci
18444712
3-éthoxy-2,6-difluoroaniline
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)N)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Indice de réfraction 1.5137
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 173.16
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'