Learn More
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024571
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
121-32-4
C9H10O3
166.18
MFCD00006944
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
8467
CHEBI:48408
3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde
CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
121-32-4
C9H10O3
166.18
MFCD00006944
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
8467
CHEBI:48408
3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde
CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
It plays an important role as an antioxidant and is also used as a flavoring agent, in perfumes, and in organic synthesis. It holds anti-angiogenic, anti-inflammatory and antinociceptive properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il joue un rôle important en tant qu’antioxydant et est également utilisé comme aromatisant, dans les parfums et dans la synthèse organique. Il possède des propriétés anti-angiogéniques, anti-inflammatoires et antinocicéptives.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 75°C to 79°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1073761
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3859
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%