Learn More
3-éthyltoluène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389515
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
620-14-4
C9H12
120.20
MFCD00009259
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
12100
CHEBI:77512
1-éthyl-3-méthylbenzène
CCC1=CC=CC(C)=C1
620-14-4
C9H12
120.20
MFCD00009259
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
12100
CHEBI:77512
1-éthyl-3-méthylbenzène
CCC1=CC=CC(C)=C1
It is used in the formation of 3-ethylsalicylic acid from 3-Ethyltoluene by Pseudomonas ovalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la formation d‘acide 3-éthylsalicylique à partir de 3-éthyltoluène par Pseudomonas ovalis.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Ethyltoluene
Point de fusion -96°C
Densité 0.865
Point d’ébullition 158°C to 159°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1850821
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté ≥98%