Learn More
Bochem™ Pince pour statif en aluminium à 3 broches
Offre une prise en main sûre pour de nombreuses applications dans le laboratoire de chimie, y compris la distillation et le filtrage.
Marque: Bochem™ 5565
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Description
- En aluminium avec liège souple à l’intérieur des broches
- Longueur de l’arbre de 140 mm
- Peut contenir des diamètres allant jusqu’à 100 mm
Spécification
1 de chaque | |
Aluminium, liège | |
190 mm | |
0 à 100 mm |
Pince du support | |
0 à 100 mm | |
Dia. 8 mm |