Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-Fluoro-2-méthoxybenzoïque, 98 %
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid |
Point de fusion | 112°C to 114°C |
Quantité | 500 mg |
Poids de la formule | 170.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |