Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11905101
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
350-29-8
C7H4FO3
155.11
MFCD00143161
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-M
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
160456
3-fluoro-4-hydroxybenzoate
OC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
350-29-8
C7H4FO3
155.11
MFCD00143161
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-M
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
160456
3-fluoro-4-hydroxybenzoate
OC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 163.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.