Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque, 95 %, ACROS Organics™
56.76€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS 350-29-8
Formule moléculaire C7H5FO3
Poids moléculaire (g/mol) 156.11
Clé InChI IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
CID PubChem 160456
Nom IUPAC Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11905101
Afficher les documents
Acros Organics
441890010
1g
56.76€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
19-05-2021
11915101
Afficher les documents
Acros Organics
441890050
5g
195.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
350-29-8
156.11
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
C7H5FO3
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-N
160456
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)O
Spécification
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Bouteille en verre
160.0°C to 163.0°C
350-29-8
100.0
C7H5FO3
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
160456
Poudre ou poudre cristalline
Authentic
Blanc à marron
1g
94.0
94% min. (HPLC)
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)O
156.11
156.11
95%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.