Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-méthylpyridine, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H64747.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 399-88-2 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. 1g
Code produit. 15432069
  • 29.23€ / 1g
Expédition estimée
12-02-2021
Identifiants chimiques
399-88-2
111.119
WZMOEPZZTTWDIA-UHFFFAOYSA-N
345367
CC1=C(C=NC=C1)F
C6H6FN
MFCD04114226
3-fluoro-4-picoline, 4-methyl-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methyl, zlchem 994, pubchem9251, acmc-1agea, 3-fluoro-4-methyl pyridine, 3-fluoro-4-methyl-pyridine, 3-fluoro-4-methylpyridine?, ksc925s4f
3-fluoro-4-méthylpyridine
Spécification
3-Fluoro-4-methylpyridine
1.4795
Incolore à jaune
399-88-2
MFCD04114226
107788
WZMOEPZZTTWDIA-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-méthylpyridine
345367
Liquide
1.08 g/mL
136°C (748mmHg)
1g
C6H6FN
UN1993
3-fluoro-4-picoline, 4-methyl-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methyl, zlchem 994, pubchem9251, acmc-1agea, 3-fluoro-4-methyl pyridine, 3-fluoro-4-methyl-pyridine, 3-fluoro-4-methylpyridine?, ksc925s4f
CC1=C(C=NC=C1)F
111.119
111.12
95%
Vidéos
FDS Documents