Learn More
3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 446510050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 211108-50-8 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
Code produit. 13525010
  • 749.80€ / 5g
En stock 7
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
211108-50-8
217.24
1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
tert-butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
C10H16FNO3
JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
10560711
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Spécification
3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5g
97%
1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
217.24
217.24
Glass bottle
211108-50-8
C10H16FNO3
JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
10560711
Vidéos