Learn More
Ester de tert-butyle d’acide 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812942
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
211108-50-8
C10H16FNO3
217.24
JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
10560711
Tert-butyle 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
211108-50-8
C10H16FNO3
217.24
JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
10560711
Tert-butyle 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Point de fusion 75°C to 77°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate