missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-fluoro-5-hydroxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034918
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
871329-82-7
C6H6BFO3
155.919
MFCD07363778
RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-hydroxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxphenyl boronic acid, 3-hydroxyl-5-fluoro-phenyl-boronic acid, acmc-209qgp, 3-fluoro-5-hydroxyphenyl-boronic acid, 3-fluoranyl-5-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-hydroxyphenyl
44717308
Acide (3-fluoro-5-hydroxyphényl)boronique
B(C1=CC(=CC(=C1)F)O)(O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
871329-82-7
C6H6BFO3
155.919
MFCD07363778
RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-hydroxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxphenyl boronic acid, 3-hydroxyl-5-fluoro-phenyl-boronic acid, acmc-209qgp, 3-fluoro-5-hydroxyphenyl-boronic acid, 3-fluoranyl-5-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-hydroxyphenyl
44717308
Acide (3-fluoro-5-hydroxyphényl)boronique
B(C1=CC(=CC(=C1)F)O)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
L’acide 3-Fluoro-5-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 54°C to 62°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'