Learn More
Acide 3-fluoro-5-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029234
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
518070-19-4
C8H7FO2
154.14
MFCD03094313
XPUFVYIUPYNLPD-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzoicacid, 3-fluoro-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-methyl, pubchem1396, 3-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-1b05f, ksc498a8l, 3-fluoro-5-methybenzoic acid, rarechem al bo 2238, 3-fluoro-5-methyl benzoic acid
2778447
Acide3-fluoro5-méthylbenzoïque
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)F
518070-19-4
C8H7FO2
154.14
MFCD03094313
XPUFVYIUPYNLPD-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzoicacid, 3-fluoro-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-methyl, pubchem1396, 3-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-1b05f, ksc498a8l, 3-fluoro-5-methybenzoic acid, rarechem al bo 2238, 3-fluoro-5-methyl benzoic acid
2778447
Acide3-fluoro5-méthylbenzoïque
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaire de synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (25C)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-methylbenzoic acid
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (25 deg C)
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%