Learn More
Alfa Aesar™ 3-fluoro-N-n-propylbenzylamine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H56794.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 90389-86-9 Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
90389-86-9 | |
167.227 | |
OORHPLFSYCEZIP-UHFFFAOYSA-N | |
457580 | |
CCCNCC1=CC(=CC=C1)F |
C10H14FN | |
MFCD09938496 | |
n-3-fluorobenzyl propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-fluoro-n-propyl, n-3-fluorophenyl methyl propan-1-amine, 3-fluorophenyl methyl propyl amine, 3-fluoro-n-n-propylbenzylamine, 3-fluoro-n-propyl-benzenemethanamine | |
N-[(3-fluorophényl)méthyl]propan-1-amine |
Spécification
3-Fluoro-N-n-propylbenzylamine | |
90389-86-9 | |
MFCD09938496 | |
n-3-fluorobenzyl propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-fluoro-n-propyl, n-3-fluorophenyl methyl propan-1-amine, 3-fluorophenyl methyl propyl amine, 3-fluoro-n-n-propylbenzylamine, 3-fluoro-n-propyl-benzenemethanamine | |
CCCNCC1=CC(=CC=C1)F | |
167.227 | |
167.22 | |
97% |
250mg | |
C10H14FN | |
UN3259 | |
OORHPLFSYCEZIP-UHFFFAOYSA-N | |
N-[(3-fluorophényl)méthyl]propan-1-amine | |
457580 | |
Solide |