Learn More
3-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-134090
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
372-19-0
C6H6FN
111.12
MFCD00007758
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
9742
CHEBI:27873
3-fluoroaniline
C1=CC(=CC(=C1)F)N
372-19-0
C6H6FN
111.12
MFCD00007758
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
9742
CHEBI:27873
3-fluoroaniline
C1=CC(=CC(=C1)F)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 186.0°C (756.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5450
Quantité 25 mL
Beilstein 12,597
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,ethanol
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.