Learn More
Isocyanate de 3-fluorophényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043594
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
404-71-7
C7H4FNO
137.11
MFCD00002015
RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
123064
1-fluoro-3-isocyanatobenzene
FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
404-71-7
C7H4FNO
137.11
MFCD00002015
RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
123064
1-fluoro-3-isocyanatobenzene
FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenyl isocyanate
Point d’ébullition 56°C to 58°C (14 mmHg)
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 774879
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté ≥97%