Learn More
Acide 3-fluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11407537
34.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
331-25-9
C8H7FO2
154.14
MFCD00004331
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
67617
Acide 2-(3-fluorophényl)acétique
OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
331-25-9
C8H7FO2
154.14
MFCD00004331
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
67617
Acide 2-(3-fluorophényl)acétique
OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries. It is also used as a medicine intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3fluorophénylacétique est utilisé comme composant pour synthétiser les bibliothèques de pentamines et de bis-hétérocycliques. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 151°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 775898
Informations sur la solubilité Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%