Learn More
3-fluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluorophenylacetone |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Vert-jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm) |
Quantité | 1 g |