Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluorotoluène, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ A16107.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 352-70-5 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2388 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 100g
Code produit. 11389479
  • 39.68€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
352-70-5
110.131
BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
9606
CC1=CC(=CC=C1)F
C7H7F
MFCD00000339
3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
1-fluoro-3-méthylbenzène
Spécification
3-Fluorotoluene
9°C (48°F)
1.469
-87°C
352-70-5
MFCD00000339
1903631
3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
CC1=CC(=CC=C1)F
110.131
110.13
0.993
Aromatic
114°C to 116°C
100g
C7H7F
UN2388
14,4180
BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-3-méthylbenzène
9606
98%
Vidéos
FDS Documents