Learn More
3-formylbenzonitrile, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Formylbenzonitrile |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | NCC6H4CHO |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 131.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |