Learn More
3-formylbenzonitrile, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-2700103
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
24964-64-5
C8H5NO
131.134
MFCD00003344
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
90670
3-formylbenzonitrile
C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
24964-64-5
C8H5NO
131.134
MFCD00003344
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
90670
3-formylbenzonitrile
C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Nom chimique ou matériau 3-Formylbenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NCC6H4CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%