Learn More
3-furaldéhyde, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11327631
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
498-60-2
C5H4O2
96.08
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
10351
CHEBI:87609
furane-3-carbalaldéhyde
C1=COC=C1C=O
498-60-2
C5H4O2
96.08
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
10351
CHEBI:87609
furane-3-carbalaldéhyde
C1=COC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Furaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 96.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.