Learn More
3-hexanone, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 146900500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 589-38-8 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 50mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10041600
  • 66.50€ / 50mL
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
589-38-8
100.16
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
11509
CCCC(=O)CC
C6H12O
MFCD00009402
3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
hexan-3-one
Spécification
3-Hexanone
14°C
Flacon en verre
0.81
Incolore à jaune
589-38-8
100.0
C6H12O
MFCD00009402
3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
CCCC(=O)CC
100.16
100.16
98%
0.8100g/mL
Authentic
1.3990 to 1.401
123°C
50mL
97.5
98%
CH3CH2CH2COC2H5
01, 690
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
hexan-3-one
11509
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
FDS Documents
Certificats