Learn More
3-hexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778746
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
589-38-8
C6H12O
100.16
MFCD00009402
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
11509
hexan-3-one
CCCC(=O)CC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
589-38-8
C6H12O
100.16
MFCD00009402
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
11509
hexan-3-one
CCCC(=O)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Hexanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 123°C
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COC2H5
Indice de réfraction 1.3990 to 1.401
Quantité 10 mL
Beilstein 01, 690
Gravité spécifique 0.81
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.