Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Glass bottle
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hexyn-2-one |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Yellow |
Densité | 0.8780g/mL |
Point d’ébullition | 68.0°C (50.0 mmHg) |
Point d’éclair | 39°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Glass bottle |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Hexyn-2-one
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.