Learn More
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque, 97 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 453240250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 53279-72-4 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Code produit. 15342042
  • 96.00€ / 25g
Expédition estimée
08-10-2020
Spécification
Identifiants chimiques
53279-72-4
515.81
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque
C7H3I3O3
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
96627
C1=C(C(=C(C(=C1I)O)I)C(=O)O)I
Spécification
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
172.5°C to 174.5°C
53279-72-4
C7H3I3O3
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
3Hydroxy--acide2,4,6-acide triiodobenzoïque
96627
97%
Authentic
25g
96% min. (HPLC)
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
C1=C(C(=C(C(=C1I)O)I)C(=O)O)I
515.81
515.81
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.