Learn More
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid |
Point de fusion | 211°C to 215°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 515.81 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.