Learn More
3-hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10027789
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(NO2)CHO
Quantité 10 g
Beilstein 08,62
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.