Learn More
3-Hydroxy-5-methylpyridine, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448740050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 42732-49-0 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Code produit. 13511630
  • 397.90€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-02-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
42732-49-0
109.128
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
5-methylpyridin-3-ol
C6H7NO
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
224753
CC1=CC(=CN=C1)O
Spécification
3-Hydroxy-5-methylpyridine
136.0°C to 140.0°C
42732-49-0
C6H7NO
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
5-methylpyridin-3-ol
224753
97%
Glass bottle
5g
97%
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
CC1=CC(=CN=C1)O
109.128
109.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-5-methylpyridine