Learn More
Acide 3-hydroxyméthyl-4-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire important pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’un intermédiaire important pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 15501236 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 181.98 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |