Learn More
3-hydroxypropionitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393236
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
109-78-4
C3H5NO
71.079
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-hydroxypropanenitrile
C(CO)C#N
109-78-4
C3H5NO
71.079
MFCD00002826
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
8011
3-hydroxypropanenitrile
C(CO)C#N
3-Hydroxypropionitrile has been used as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy and as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis. It has been used also in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-hydroxypropionitrile a été utilisé comme solvant polaire pour étudier l’orientation des phospholipides à la surface des solvants polaires par spectroscopie de diffusion des ions de collision à impact neutre et comme réactif pour la protection carboxyle dans la synthèse des peptides. Il a également été utilisé dans l’électrolyte composite à l’état solide pour les cellules solaires sensibilisées par des colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypropionitrile
Point de fusion -46°C
Densité 1.041
Point d’ébullition 227°C to 228°C
Point d’éclair 128°C (262°F)
Formule linéaire HO(CH2)2CN
Indice de réfraction 1.425
Quantité 25 g
Beilstein 635773
Merck Index 14,3794
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté 98%