Learn More
3-hydroxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147325
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
109-00-2
C5H5NO
95.1
MFCD00006378
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
7971
pyridine-3-ol
C1=CC(=CN=C1)O
109-00-2
C5H5NO
95.1
MFCD00006378
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
7971
pyridine-3-ol
C1=CC(=CN=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.0°C to 130.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 180.0°C (22.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21, 46
Fieser 01,486
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33g/L water (20°C).
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.