Learn More
3-iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3-Iodo-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Iodo-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
3-Iodo-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Iodo-1H-pyrazole |
Point de fusion | 69°C to 72°C |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 193.98 |
Pourcentage de pureté | 97% |