Learn More
3-Isocyanato--méthyl--phénylfurane,5-méthyl-2-phénylfurane, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC49706CB
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 898289-18-4 Poids : 0.05025kg
Quantité | 250mg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
898289-18-4 | |
199.209 | |
GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N | |
18525836 | |
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O |
C12H9NO2 | |
MFCD09025851 | |
5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl | |
3-isocyanato-5-méthyl-2-phénylfuran |
Spécification
3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09025851 | |
GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N | |
3-isocyanato-5-méthyl-2-phénylfuran | |
18525836 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
898289-18-4 | |
100.0 | |
C12H9NO2 | |
5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl | |
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O | |
199.209 | |
199.21 |