Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 3-isocyanatobenzoyl, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16002.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5180-79-0 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Code produit. 11392847
  • 98.55€ / 5g
Expédition estimée
18-05-2021
Identifiants chimiques
5180-79-0
181.575
WBLVOWAHPPPNLF-UHFFFAOYSA-N
5214895
C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C(=O)Cl
C8H4ClNO2
MFCD00013864
acmc-1awgk, 3-isocyanatobenzoylchloride, benzoyl chloride,3-isocyanato, 3-isocyanatobenzoic acid chloride, 3-isocyanatobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-isocyanato-9ci
Chlorure de 3-isocyanatobenzoyle
Spécification
3-Isocyanatobenzoyl chloride
>110°C (230°F)
1.579
91°C (3mmHg)
5180-79-0
MFCD00013864
2090273
WBLVOWAHPPPNLF-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3-isocyanatobenzoyle
5214895
97%
1.333
Pungent
Moisture sensitive
5g
C8H4ClNO2
UN2922
acmc-1awgk, 3-isocyanatobenzoylchloride, benzoyl chloride,3-isocyanato, 3-isocyanatobenzoic acid chloride, 3-isocyanatobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-isocyanato-9ci
C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C(=O)Cl
181.575
181.58
Vidéos
FDS Documents