Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide 3-maléimidopropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077410
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
55750-62-4
C11H10N2O6
266.21
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
4620597
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
55750-62-4
C11H10N2O6
266.21
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
4620597
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Point de fusion 159.0°C to 160.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 266.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.