Learn More
3-mercapto-1-propanol 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10045253
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
19721-22-3
C3H8OS
92.16
MFCD00192262
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
88211
3-sulfanylpropan-1-ol
C(CO)CS
19721-22-3
C3H8OS
92.16
MFCD00192262
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
88211
3-sulfanylpropan-1-ol
C(CO)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-1-propanol
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0620g/mL
Point d’ébullition 106°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4950 to 1.497
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.062
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 92.16
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Mercapto-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.