Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy)silane, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16682.22
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 17096-07-0 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11389325
  • 245.00€ / 100g
Expédition estimée
19-05-2021
Description
Description
Applications
Le silane 3-(méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy) agit comme un composé silicaté protégé par le tétraméthylsilane utilisé pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme agent de couplage du silane, promoteur d’adhérence du silane, agent hydrophobing du silane, agent de dispersion du silane et agent de réticulation du silane. Il est également utilisé comme agent de récupération d’humidité du silane, catalyseur en polypropylène, stabilisateur de silicaté, silane d’endcapsuleur en polyuréthane, agent de séchage du silane, agent de durcissement du silane et résolvant du silane. De plus, il sert d’agent de silylation, d’agent réducteur de silane, de bloc de construction de silyle et de synthons en chimie de synthèse.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
Spécification
Identifiants chimiques
17096-07-0
422.815
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
123371
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
C16H38O5Si4
MFCD00053871
3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
3-tris(triméthylsilyloxy)silylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
Spécification
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
C16H38O5Si4
3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
3-tris(triméthylsilyloxy)silylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
123371
98%
1.4175
100g
17096-07-0
MFCD00053871
Immiscible with water.
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
422.815
422.82
0.93
112°C to 115°C (0.2mmHg)
201°C (393°F)
Vidéos
FDS Documents