Learn More
3-(Méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy)silane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046882
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
17096-07-0
C16H38O5Si4
422.815
MFCD00053871
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
123371
3-tris(triméthylsilyloxy)silylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
17096-07-0
C16H38O5Si4
422.815
MFCD00053871
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
123371
3-tris(triméthylsilyloxy)silylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy) silane acts as a tetramethylsilane-protected silicate compound utilized for proteomics research. It is also used as a silane coupling agent, silane adhesion promoter, silane hydrophobing agent, silane dispersing agent and silane crosslinking agent. It is also employed as a silane moisture scavenger, polypropylene catalyst, silicate stabilizer, polyurethane endcapper silane, silane drying agent, silane curing agent and silane reinforcer. Further, it serves as a silylating agent, silane reducing agent, silyl building block and synthons in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le silane 3-(méthacryloyloxy)propyltris(triméthylsiloxy) agit comme un composé silicaté protégé par le tétraméthylsilane utilisé pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme agent de couplage du silane, promoteur d’adhérence du silane, agent hydrophobing du silane, agent de dispersion du silane et agent de réticulation du silane. Il est également utilisé comme agent de récupération d’humidité du silane, catalyseur en polypropylène, stabilisateur de silicaté, silane d’endcapsuleur en polyuréthane, agent de séchage du silane, agent de durcissement du silane et résolvant du silane. De plus, il sert d’agent de silylation, d’agent réducteur de silane, de bloc de construction de silyle et de synthons en chimie de synthèse.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Quantité 5 g
Point d’éclair 201°C (393°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 422.82
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.4175
Densité 0.93