Learn More
3’-méthoxy-5’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 3′-méthoxy-5′-(trifluorométhyl)acétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et agrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Le 3′-méthoxy-5′-(trifluorométhyl)acétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et agrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone |
Point de fusion | 54°C to 58°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water,soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 218.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |