Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 3-méthoxybenzyle, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ A12630.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 824-98-6 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 25g
Code produit. 11389469
  • 75.65€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
824-98-6
156.609
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
69994
COC1=CC=CC(=C1)CCl
C8H9ClO
MFCD00000907
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
1-(chlorométhyl)-3-méthoxybenzène
Spécification
3-Methoxybenzyl chloride
101°C (213°F)
Moisture sensitive
25g
C8H9ClO
UN1760
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
COC1=CC=CC(=C1)CCl
156.609
156.61
1.078
1.544
122°C to 123°C (12mmHg)
824-98-6
MFCD00000907
636684
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
1-(chlorométhyl)-3-méthoxybenzène
69994
≥98%
Vidéos
FDS Documents