Learn More
3-méthoxyphénylacétylène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036831
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
768-70-7
C9H8O
132.16
MFCD00160810
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
640753
1-éthynyl-3-méthoxybenzène
COC1=CC=CC(=C1)C#C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
768-70-7
C9H8O
132.16
MFCD00160810
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
640753
1-éthynyl-3-méthoxybenzène
COC1=CC=CC(=C1)C#C
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un composé aromatique utile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylacetylene
Densité 1.04
Point d’ébullition 204°C to 210°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.555
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 96%