Learn More
3-Méthyl-1-butanol, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046255
15.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123-51-3
C5H12O
88.15
MFCD00002934
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
31260
CHEBI:15837
3-méthylbutan-1-ol
CC(C)CCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123-51-3
C5H12O
88.15
MFCD00002934
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
31260
CHEBI:15837
3-méthylbutan-1-ol
CC(C)CCO
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-1-butanol est utilisé comme ingrédient actif dans la production d’huile de banane et comme réactif Kova′cs. Il agit comme agent antimousse. Il sert d’intermédiaire pour la fabrication d’inhibiteurs de corrosion, auxiliaire à la flottation, d’additifs pour le carburant et l’huile de lubrification, de stabilisants à base de polychlorure de vinyle, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de plastifiants, d’auxiliaires en caoutchouc et de solvants pour peinture.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, au benzène, au chloroforme, à l’éther de pétrole, l’acide acétique glacial, l’acétone et aux huiles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -117°C
Densité 0.809
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.406
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%