Learn More
3-méthyl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042990
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
563-80-4
C5H10O
86.13
MFCD00008919
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
11251
3-methylbutan-2-one
CC(C)C(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
563-80-4
C5H10O
86.13
MFCD00008919
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
11251
3-methylbutan-2-one
CC(C)C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -92.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 95.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH3
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Quantité 1 L
Beilstein 01, 682
Merck Index 15, 6162
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.