Learn More
Bromure de 3-méthyl-2-thiénylmagnésium, solution à 0,5 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10169599
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide
CAS 95184-07-9, 109-99-9
% min. CAS 8.47, 87.3
% max. CAS 12.7, 91.53
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9510g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C5H5BrMgS
Numéro MDL MFCD01319916
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.951
Synonyme 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, ovsyyyakoisbkj-uhfffaoysa-m, bromo 3-methyl-2-thienyl magnesium, bromo 3-methyl-2-thiophenyl magnesium, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clé InChI OVSYYYAKOISBKJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C([Mg]Br)SC=C1
Nom IUPAC magnésium;3-méthyl-2H-thiophène-2-ide;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 201.36
CID PubChem 13404730
Poids de la formule 201.37
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.